(2Z)-4-{[3-(Difluoromethoxy)phenyl]amino}-4-oxobut-2-enoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300699-1G
PC300699-250MG
PC300699-5G
APOSPC300699-1GEA
4630
CZK
APOSPC300699-1G
APOSPC300699-250MG
APOSPC300699-5G
(2Z)-4-{[3-(Difluoromethoxy)phenyl]amino}-4-oxobut-2-enoic acid
(2Z)-4-{[3-(Difluoromethoxy)phenyl]amino}-4-oxobut-2-enoic acid
Vzorec:
C₁₁H₉F₂NO₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20037424 CAS číslo: 1216321-25-3 |