Tisk…
Methyl 2,4,5-trifluorobenzoate 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300696-100G PC300696-10G PC300696-25G
APOSPC300696-100GEA 8270 CZK
APOSPC300696-100G APOSPC300696-10G APOSPC300696-25G
Methyl 2,4,5-trifluorobenzoate 99%
Methyl 2,4,5-trifluorobenzoate
Vzorec: C₈H₅F₃O₂
MW: 190,119 g/mol
Bod varu: 130…135 °C (100 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06203702
CAS číslo: 20372-66-1