Tisk…
1-{[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}-4-methylpiperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300691-1G PC300691-5G
APOSPC300691-1GEA 5630 CZK
APOSPC300691-1G APOSPC300691-5G
1-{[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}-4-methylpiperazine
1-{[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}-4-methylpiperazine
Vzorec: C₁₂H₁₄BrF₃N₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19442764
CAS číslo: 486422-42-8