Tisk…
2,6-Difluoro-4-(morpholin-4-yl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300690-1G PC300690-250MG
APOSPC300690-1GEA 15540 CZK
APOSPC300690-1G APOSPC300690-250MG
2,6-Difluoro-4-(morpholin-4-yl)benzonitrile
2,6-Difluoro-4-(morpholin-4-yl)benzonitrile
Vzorec: C₁₁H₁₀F₂N₂O
Bod tání: 112…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19442761
CAS číslo: 840481-30-3