5-(4-Fluorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC300688-1G
PC300688-5G
APOSPC300688-1GEA
5630
CZK
APOSPC300688-1G
APOSPC300688-5G
5-(4-Fluorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
5-(4-Fluorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Vzorec:
C₁₂H₇FN₂OS MW: 246,26 g/mol Bod tání: 190…192 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00297812 CAS číslo: 35978-37-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...