N-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]-4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300686-1G
PC300686-5G
APOSPC300686-1GEA
5630
CZK
APOSPC300686-1G
APOSPC300686-5G
N-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]-4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-amine
N-[4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]-4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-amine
Vzorec:
C₁₀H₈BrF₃N₂OS Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18074545 CAS číslo: 1427460-45-4 |