Tisk…
1-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-1,4-diazepane, 1-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-1,4-diazepane
PC300684-10G PC300684-1G PC300684-5G
APOSPC300684-10GEA 10950 CZK
APOSPC300684-10G APOSPC300684-1G APOSPC300684-5G
1-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazine
1-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]homopiperazine
Vzorec: C₁₁H₁₄F₃N₃
MW: 245,244 g/mol
Bod varu: 110 °C (0,1 mm Hg)
Bod tání: 50…53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00661783
CAS číslo: 306934-70-3
UN: 3259
ADR: 8,III