Tisk…
2-{4-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperazin-1-yl}ethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300683-1G PC300683-5G PC300683-10G
APOSPC300683-1GEA 4570 CZK
APOSPC300683-1G APOSPC300683-5G APOSPC300683-10G
2-{4-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperazin-1-yl}ethanol
2-{4-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]piperazin-1-yl}ethanol
Vzorec: C₁₁H₁₅F₃N₄O
MW: 276,258 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01312087
CAS číslo: 651004-99-8