Tisk…
Methyl 2-amino-6-[4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300677-1G PC300677-5G
APOSPC300677-1GEA 8440 CZK
APOSPC300677-1G APOSPC300677-5G
Methyl 2-amino-6-[4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
Methyl 2-amino-6-[4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₃F₃N₄O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16556315
CAS číslo: 1427460-39-6