1,3-Dimethyl-5-(trifluoromethyl)pyrido[2,3-d]pyrimidine-2,4,7(1H,3H,8H)-trione
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300671-1G
PC300671-10G
PC300671-5G
APOSPC300671-1GEA
5630
CZK
APOSPC300671-1G
APOSPC300671-10G
APOSPC300671-5G
1,3-Dimethyl-5-(trifluoromethyl)pyrido[2,3-d]pyrimidine-2,4,7(1H,3H,8H)-trione
1,3-Dimethyl-5-(trifluoromethyl)pyrido[2,3-d]pyrimidine-2,4,7(1H,3H,8H)-trione
Vzorec:
C₁₀H₈F₃N₃O₃ MW: 275,184 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD23159171 CAS číslo: 779352-01-1 |