Tisk…
2-(Aminomethyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300670-1G PC300670-250MG
APOSPC300670-1GEA 8270 CZK
APOSPC300670-1G APOSPC300670-250MG
2-(Aminomethyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine ≥95%
2-(Aminomethyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₆H₆F₃N₃
Bod tání: 67…69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13176794
CAS číslo: 1193721-39-9