Tisk…
Ethyl 1-[1,3-dimethyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-yl]piperidine-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300668-1G PC300668-10G PC300668-5G
APOSPC300668-1GEA 7740 CZK
APOSPC300668-1G APOSPC300668-10G APOSPC300668-5G
Ethyl 1-[1,3-dimethyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-yl]piperidine-4-carboxylate
Ethyl 1-[1,3-dimethyl-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-yl]piperidine-4-carboxylate
Vzorec: C₁₇H₂₁F₃N₄O₂
MW: 370,369 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13194593
CAS číslo: 1305712-96-2