Tisk…
4-Piperidin-1-yl-2-(trifluoromethyl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300662-1G PC300662-5G
APOSPC300662-1GEA 4140 CZK
APOSPC300662-1G APOSPC300662-5G
4-Piperidin-1-yl-2-(trifluoromethyl)aniline
4-Piperidin-1-yl-2-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₁₂H₁₅F₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09736811
CAS číslo: 954260-57-2