Tisk…
4-Bromo-1-(4-fluorobenzyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300652-1G PC300652-5G
APOSPC300652-1GEA 8440 CZK
APOSPC300652-1G APOSPC300652-5G
4-Bromo-1-(4-fluorobenzyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(4-fluorobenzyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₀H₈BrFN₂
MW: 255.086 g/mol
Bod varu: 116 °C (2 mm Hg)
Bod tání: 28…30 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06167002
CAS číslo: 251925-14-1