2-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300648-1G
PC300648-10G
PC300648-5G
APOSPC300648-1GEA
5490
CZK
APOSPC300648-1G
APOSPC300648-10G
APOSPC300648-5G
2-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzaldehyde
2-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzaldehyde
Vzorec:
C₁₂H₇F₃N₂O₂ MW: 268,191 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11846261 CAS číslo: 1227954-93-9 |