Tisk…
1-(4-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300647-1G PC300647-10G PC300647-5G
APOSPC300647-1GEA 5490 CZK
APOSPC300647-1G APOSPC300647-10G APOSPC300647-5G
1-(4-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
1-(4-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}phenyl)ethanone
Vzorec: C₁₃H₉F₃N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11846260
CAS číslo: 1227954-94-0