2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300643-1G
PC300643-10G
PC300643-5G
APOSPC300643-1GEA
8200
CZK
APOSPC300643-1G
APOSPC300643-10G
APOSPC300643-5G
2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec:
C₁₁H₅BrF₄N₂O MW: 337,068 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11520136 CAS číslo: 1227955-13-6 |