Tisk…
tert-Butyl 4-[2-(4-bromo-2-fluorophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300642-1G PC300642-10G PC300642-5G
APOSPC300642-1GEA 8200 CZK
APOSPC300642-1G APOSPC300642-10G APOSPC300642-5G
tert-Butyl 4-[2-(4-bromo-2-fluorophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[2-(4-bromo-2-fluorophenoxy)ethyl]piperazine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₇H₂₄BrFN₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11615819
CAS číslo: 1227955-15-8