Tisk…
2-(1H-Pyrazol-1-yl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300638-1G PC300638-5G
APOSPC300638-1GEA 2900 CZK
APOSPC300638-1G APOSPC300638-5G
2-(1H-Pyrazol-1-yl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
2-(1H-Pyrazol-1-yl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₈H₅F₃N₄
MW: 214.147 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12756232
CAS číslo: 1227955-10-3