Tisk…
3-{4-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300634-1G PC300634-10G PC300634-5G
APOSPC300634-1GEA 6250 CZK
APOSPC300634-1G APOSPC300634-10G APOSPC300634-5G
3-{4-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
3-{4-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]homopiperazin-1-yl}propanoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₇F₃N₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05664937
CAS číslo: 874802-36-5