Tisk…
4-{2-[5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazol-4-yl}benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300632-1G PC300632-5G
APOSPC300632-1GEA 7050 CZK
APOSPC300632-1G APOSPC300632-5G
4-{2-[5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazol-4-yl}benzonitrile
4-{2-[5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazol-4-yl}benzonitrile
Vzorec: C₁₄H₇F₃N₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11035942
CAS číslo: 1227954-96-2