Tisk…
5-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300631-1G PC300631-10G PC300631-5G
APOSPC300631-1GEA 5290 CZK
APOSPC300631-1G APOSPC300631-10G APOSPC300631-5G
5-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine
5-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine
Vzorec: C₇H₄F₃N₃
MW: 187,122 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09994617
CAS číslo: 1020033-87-7