Tisk…
8-Methoxy-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300630-1G PC300630-250MG
APOSPC300630-1GEA 6780 CZK
APOSPC300630-1G APOSPC300630-250MG
8-Methoxy-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one
8-Methoxy-4-(trifluoromethyl)quinolin-2(1H)-one
Vzorec: C₁₁H₈F₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16631270
CAS číslo: 503147-99-7