Tisk…
(3-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300628-1G PC300628-5G
APOSPC300628-1GEA 7050 CZK
APOSPC300628-1G APOSPC300628-5G
(3-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
(3-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Vzorec: C₁₃H₁₀F₃NO₂
MW: 269,219 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21602385
CAS číslo: 1427460-22-7