Tisk…
1-[4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300626-1G PC300626-500MG PC300626-5G
APOSPC300626-1GEA 8930 CZK
APOSPC300626-1G APOSPC300626-500MG APOSPC300626-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
1-[4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazine
Vzorec: C₁₀H₁₂F₃N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00114707
CAS číslo: 118708-88-6