Tisk…
Methyl 2'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300619-1G PC300619-5G
APOSPC300619-1GEA 7050 CZK
APOSPC300619-1G APOSPC300619-5G
Methyl 2'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylate
Methyl 2'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylate
Vzorec: C₁₄H₁₁FO₂
MW: 230,234 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00662461
CAS číslo: 80254-85-9