Tisk…
[4-(3-Fluorophenoxy)phenyl]methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300614-1G PC300614-5G
APOSPC300614-1GEA 7050 CZK
APOSPC300614-1G APOSPC300614-5G
[4-(3-Fluorophenoxy)phenyl]methanol
[4-(3-Fluorophenoxy)phenyl]methanol
Vzorec: C₁₃H₁₁FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11190439
CAS číslo: 1039900-00-9