Tisk…
4-(3-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3'-Fluoro-4-formyldiphenyl ether
PC300613-1G PC300613-5G
APOSPC300613-1GEA 5290 CZK
APOSPC300613-1G APOSPC300613-5G
4-(3-Fluorophenoxy)benzaldehyde
4-(3-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₁₃H₉FO₂
MW: 216,208 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09026269
CAS číslo: 939758-29-9