Tisk…
[4-(2-Fluorophenoxy)phenyl]methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300612-1G PC300612-5G
APOSPC300612-1GEA 7050 CZK
APOSPC300612-1G APOSPC300612-5G
[4-(2-Fluorophenoxy)phenyl]methanol
[4-(2-Fluorophenoxy)phenyl]methanol
Vzorec: C₁₃H₁₁FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11190395
CAS číslo: 1038966-53-8