Tisk…
4-(2-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300611-1G PC300611-5G
APOSPC300611-1GEA 5290 CZK
APOSPC300611-1G APOSPC300611-5G
4-(2-Fluorophenoxy)benzaldehyde
4-(2-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₁₃H₉FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09026272
CAS číslo: 936343-96-3