Tisk…
2-(2-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300604-1G PC300604-5G
APOSPC300604-1GEA 5290 CZK
APOSPC300604-1G APOSPC300604-5G
2-(2-Fluorophenoxy)benzaldehyde
2-(2-Fluorophenoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₁₃H₉FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04108480
CAS číslo: 82097-82-3