5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC300591-1G
PC300591-250MG
APOSPC300591-1GEA
11580
CZK
APOSPC300591-1G
APOSPC300591-250MG
5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
5-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Vzorec:
C₁₀H₇F₃N₂OS MW: 260,236 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12032266 CAS číslo: 1171927-43-7 |