Tisk…
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300585-1G PC300585-5G
APOSPC300585-1GEA 2480 CZK
APOSPC300585-1G APOSPC300585-5G
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Vzorec: C₉H₆F₃N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04125794
CAS číslo: 155431-35-9