Tisk…
3-Chloro-2-(methylthio)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300580-10G PC300580-1G PC300580-5G
APOSPC300580-10GEA 17790 CZK
APOSPC300580-10G APOSPC300580-1G APOSPC300580-5G
3-Chloro-2-(methylthio)-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-(methylthio)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₅ClF₃NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17168287
CAS číslo: 1378308-91-8