Tisk…
Ethyl 3-bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300576-1G PC300576-250MG
APOSPC300576-1GEA 9530 CZK
APOSPC300576-1G APOSPC300576-250MG
Ethyl 3-bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-bromo-8-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₈BrF₃N₂O₂
MW: 337.093 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17168280
CAS číslo: 1355171-40-2