Tisk…
2-Bromo-6-fluorobenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Bromo-6-fluorophenyl)methanol
PC300574-25G PC300574-5G
APOSPC300574-25GEA 2820 CZK
APOSPC300574-25G APOSPC300574-5G
2-Bromo-6-fluorobenzyl alcohol
2-Bromo-6-fluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆BrFO
MW: 205,024 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09263985
CAS číslo: 261723-33-5