Tisk…
7-Fluoro-6-methoxy-1H-indazol-3-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300572-1G PC300572-250MG
APOSPC300572-1GEA 7770 CZK
APOSPC300572-1G APOSPC300572-250MG
7-Fluoro-6-methoxy-1H-indazol-3-amine
7-Fluoro-6-methoxy-1H-indazol-3-amine
Vzorec: C₈H₈FN₃O
MW: 181,167 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16631265
CAS číslo: 1279842-87-3