Tisk…
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4-(4-nitrophenyl)piperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300566-1G PC300566-5G
APOSPC300566-1GEA 4960 CZK
APOSPC300566-1G APOSPC300566-5G
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4-(4-nitrophenyl)piperazine
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4-(4-nitrophenyl)piperazine
Vzorec: C₁₆H₁₄ClF₃N₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00793110
CAS číslo: 478262-11-2