Tisk…
2-(Ethylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300564-1G PC300564-250MG
APOSPC300564-1GEA 5290 CZK
APOSPC300564-1G APOSPC300564-250MG
2-(Ethylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-(Ethylamino)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₈H₉F₃N₂
Bod tání: 74…76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11118753
CAS číslo: 89810-00-4