Tisk…
3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300558-1G PC300558-5G PC300558-250MG
APOSPC300558-1GEA 4140 CZK
APOSPC300558-1G APOSPC300558-5G APOSPC300558-250MG
3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-8-chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₈H₃BrClF₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07021357
CAS číslo: 900019-65-0