Tisk…
3-Amino-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Amino-3-(4-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
PC300557-1G PC300557-5G PC300557-250MG
APOSPC300557-1GEA 1450 CZK
APOSPC300557-1G APOSPC300557-5G APOSPC300557-250MG
3-Amino-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
3-Amino-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀F₃NO₂
MW: 233,187 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02571869
CAS číslo: 180263-44-9