5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3-oxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
5-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)oxazole
PC300556-1G
PC300556-5G
APOSPC300556-1GEA
6620
CZK
APOSPC300556-1G
APOSPC300556-5G
5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3-oxazole
5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3-oxazole
Vzorec:
C₁₀H₆F₃NO MW: 213,156 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13176792 CAS číslo: 87150-14-9 |