Tisk…
2-Amino-6-(trifluoromethyl)quinazoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300554-1G PC300554-250MG
APOSPC300554-1GEA 6290 CZK
APOSPC300554-1G APOSPC300554-250MG
2-Amino-6-(trifluoromethyl)quinazoline
2-Amino-6-(trifluoromethyl)quinazoline
Vzorec: C₉H₆F₃N₃
Bod tání: 184…186 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00835296
CAS číslo: 190273-94-0