Tisk…
Ethyl 3-bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indole-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300551-1G PC300551-250MG
APOSPC300551-1GEA 8270 CZK
APOSPC300551-1G APOSPC300551-250MG
Ethyl 3-bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indole-2-carboxylate
Ethyl 3-bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₉BrF₃NO₃
MW: 352.104 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11615815
CAS číslo: 1227955-21-6