Tisk…
3-Chloro-2-(1H-pyrazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300541-1G PC300541-5G PC300541-10G
APOSPC300541-1GEA 4170 CZK
APOSPC300541-1G APOSPC300541-5G APOSPC300541-10G
3-Chloro-2-(1H-pyrazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-(1H-pyrazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₉H₅ClF₃N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00215317
CAS číslo: 318469-19-1