3-Chloro-2-phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300538-1G
PC300538-5G
APOSPC300538-1GEA
2650
CZK
APOSPC300538-1G
APOSPC300538-5G
3-Chloro-2-phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec:
C₁₂H₇ClF₃NO MW: 273.638 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00244669 CAS číslo: 95711-04-9 |