Tisk…
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300533-1G PC300533-100MG PC300533-250MG
APOSPC300533-1GEA 0 CZK
APOSPC300533-1G APOSPC300533-100MG APOSPC300533-250MG
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonamide
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonamide
Vzorec: C₇H₇F₃N₂O₂S
MW: 240,203 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22577294
CAS číslo: 1427461-10-6