Tisk…
Ethyl 3-bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300532-1G PC300532-250MG
APOSPC300532-1GEA 8070 CZK
APOSPC300532-1G APOSPC300532-250MG
Ethyl 3-bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₈BrFN₂O₂
Bod tání: 52…55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23159158
CAS číslo: 1427460-92-1