Tisk…
1-(4-Fluorophenoxy)-3-morpholin-4-ylpropan-2-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300528-1G PC300528-5G
APOSPC300528-1GEA 8440 CZK
APOSPC300528-1G APOSPC300528-5G
1-(4-Fluorophenoxy)-3-morpholin-4-ylpropan-2-ol
1-(4-Fluorophenoxy)-3-morpholin-4-ylpropan-2-ol
Vzorec: C₁₃H₁₈FNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03724539
CAS číslo: 170876-53-6