Tisk…
(3E)-4-(Dimethylamino)-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300525-1G PC300525-5G
APOSPC300525-1GEA 5000 CZK
APOSPC300525-1G APOSPC300525-5G
(3E)-4-(Dimethylamino)-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
(3E)-4-(Dimethylamino)-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Vzorec: C₆H₈F₃NO
Bod tání: 56…57 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00764476
CAS číslo: 127223-93-2